Tlačiť
Hematoxylinem solution (Harris) staining reagent
Dodávateľ: RAL (REACTIFS RAL SA)
Nebezpečí
RALA361070-1000_UEA 332.71 EUR
RALA361070-1000_U
Hematoxylinem solution (Harris) staining reagent
Roztoky pro barvení hematoxylinem
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
Mw: 302,28 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078111
Číslo CAS: 517-28-2
IVDLogo