Tlačiť
Hematoxylinem solution Gill II, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
3873.2500EA 0 EUR
3873.2500 3873.1000
Hematoxylinem solution Gill II, J.T.Baker®
Roztoky pro barvení hematoxylinem
Intended for histology and cytology staining procedures.
Hematoxyline (papanicolaou I), modified to match gill II and harris.
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
Mw: 302,28 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078111
Číslo CAS: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Performance Test Passes Test
For Laboratory, Research or Manufacturing Use