Tlačiť
N,N-Dimethylformamid ≥99.8% (by GC) for peptide synthesis, Burdick & Jackson™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
34440-2.5LEA 216.48 EUR
34440-2.5L 34440-30L
N,N-Dimethylformamid ≥99.8% (by GC) for peptide synthesis, Burdick & Jackson™
N,N-Dimethylformamid
Beilstein Number: 605365
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Mw: 73,09 g/mol
Teplota varu: 152-153 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: -61 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57,5 °C (1.013.25 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Amines (as dimethylamine) Max. 0.0002 %
Refractive Index n20/D 1.430 (lit.)
Explosion Limit 15.2 %