Tlačiť
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
87026.460EA 0 EUR
87026.460 87026.180
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Mw: 262,33 g/mol
Teplota varu: 274…275 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 184…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012993
Číslo CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0,05 %
Water Max. 0,5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm