Tlačiť
Rtuť ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® for polarography, tridistilled
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85967.180EA 134.92 EUR
85967.180 85967.260
Rtuť ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® for polarography, tridistilled
Rtuť
Vzorec: Hg
Mw: 200,59 g/mol
Teplota tavenia: –39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011035
Číslo CAS: 7439-97-6
OSN: 2809
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99,5 %
Matter insoluble in HNO3 Max. 20 ppm
Ag (Silver) Max. 5 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Cu (Copper) Max. 0,1 ppm
Fe (Iron) Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,1 ppm
Pb (Lead) Max. 0,1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0,5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,5 ppm