Rtuť ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® for polarography, tridistilled
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
85967.180EA
134.92
EUR
85967.180
85967.260
Rtuť ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® for polarography, tridistilled
Rtuť
Vzorec:
Hg Mw: 200,59 g/mol Teplota tavenia: –39 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011035 Číslo CAS: 7439-97-6 OSN: 2809 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99,5 % |
Matter insoluble in HNO3 | Max. 20 ppm |
Ag (Silver) | Max. 5 ppm |
Bi (Bismuth) | Max. 0,1 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,1 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0,1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0,5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0,1 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0,5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,5 ppm |