1,2,4-Trichlorbenzen ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
85997.460EA
0
EUR
85997.460
85997.320
85997.290
1,2,4-Trichlorbenzen ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Trichlorbenzen
Vzorec:
C₆H₃Cl₃ Mw: 181,45 g/mol Teplota varu: 214,4 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 17 °C Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000547 Číslo CAS: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 OSN: 2321 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min 98% |
Identification (IR) | Passes test |
Density (20/4) | 1,454 - 1,455 |
Refractive index (20 °C, 589 nm) | 1,570 - 1,572 |