(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
87052.290EA
0
EUR
87052.290
87052.460
87052.320
(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
(±)-1,3-Butandiol
Vzorec:
C₄H₁₀O₂ Mw: 90,12 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004554 Číslo CAS: 107-88-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99,5 % |
Specific gravity (20°C) | 1,004 - 1,007 |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0,5 % |