Tlačiť
Židle laboratorní, Mr. Lab 2.0
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
132-1411EA 450.54 EUR
132-1411 132-1410 132-1412
Židle laboratorní, Mr. Lab 2.0
Židle
Mr. lab 2.0 představuje vlastní laboratorní ergonomické řešení. Hygienické čalounění židle je vyrobeno z koženky. Inovativní technologie proudění vzduchu poskytuje optimální klimatický komfort. Pokrokové detaily, jako je anatomická rukojeť, integrovaný háček a identifikační štítek jsou praktické a zvyšují bezpečnost v laboratoři.
  • ideální klimatický komfort díky inovativní technologii proudění vzduchu
  • perfektní anatomie pro laboratoře
  • technologie auto-synchron s automatickou regulací zatížení
  • nastavení sklonu a hloubky sedáku
  • funkční rukojeť(pro lepší mobilitu chrání čalounění před znečištěním)
  • integrovaný háček (na tašku, batoh, laboratorní pláště apod.)
  • pole pro identifikaci (přiřazení na pracoviště, přizpůsobení osobním potřebám)
  • koženka: snadno se čistí, odolná vůči dezinfekčním prostředkům, měkká a pohodlná
  • hygienický design
  • vysoce robustní
  • volitelné loketní opěrky 4D
Komplexní anatomické řešení s technologií auto-synchron, automatická regulace zatížení, výškové nastavení sedáku, nastavení výšky zádové opěrky o 60 mm, nastavení sklonu sedáku o 6 °, nastavení hloubky sedáku o 60 mm, hliníková leštěná pětiramenná základna.
Certifikácie: S ověřením GS, vhodné pro používání v laboratořích s úrovní biologické bezpečnosti BSL 1 a BSL 2. V souladu s požadavky GMP.
Objednávacie informácie: 10letá záruční doba.