Dimethylsulfoxid ≥99.9%, AcroSeal™ for HPLC
Packaged under argon.
47330.K2EA
168.12
EUR
47330.K2
Dimethylsulfoxid ≥99.9%, AcroSeal™ for HPLC
Dimethylsulfoxid
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Vzorec:
(CH₃)₂SO Mw: 78,14 g/mol Teplota varu: 189 °C Teplota tavenia: 18,4 °C Hustota: 1,101 Teplota vzplanutia: 87 °C (189 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002089 Číslo CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 |