Tlačiť
Kyselina dichloroctová, GPR RECTAPUR®
Nebezpečí
Synonymá: DCA
87085.290EA 137.93 EUR
87085.290 87085.230
Kyselina dichloroctová, GPR RECTAPUR®
Kyselina dichloroctová
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₂
Mw: 128,94 g/mol
Teplota varu: 194 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼–4 °C
Hustota: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004223
Číslo CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
OSN: 1764
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.560 - 1.570
Identity (IR) passes test