Tlačiť
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87074.290EA 61.89 EUR
87074.290 87074.260 87074.460
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92,52 g/mol
Teplota varu: 117,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57,2 °C
Hustota: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005132
Číslo CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
OSN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test