Tlačiť
Platforma CytoFLEX pro průtokové cytometry
Dodávateľ: Beckman Coulter
B53010 B53011 B53012 B53016 B53000 B53001 B53002 B53003 B53004 B53005 B53006 B53007 B53008 B53009 B53013 B53014 B53018 B53037 B96622 C02944 B75408 B75811 B75812 B78557 B78558 B78559 B78560 C02945 C02946 B78561 B96618 B96619 B96620 B96621 C02948 C00445 C00446 C02949 C11183 C11184 C01158 C01159 C01160 C01161 C02947 C11185 C11186
BECMB53010EA 0 EUR
BECMB53010 BECMB53011 BECMB53012 BECMB53016 BECMB53000 BECMB53001 BECMB53002 BECMB53003 BECMB53004 BECMB53005 BECMB53006 BECMB53007 BECMB53008 BECMB53009 BECMB53013 BECMB53014 BECMB53018 BECMB53037 BECMB96622 BECMC02944 BECMB75408 BECMB75811 BECMB75812 BECMB78557 BECMB78558 BECMB78559 BECMB78560 BECMC02945 BECMC02946 BECMB78561 BECMB96618 BECMB96619 BECMB96620 BECMB96621 BECMC02948 BECMC00445 BECMC00446 BECMC02949 BECMC11183 BECMC11184 BECMC01158 BECMC01159 BECMC01160 BECMC01161 BECMC02947 BECMC11185 BECMC11186
Platforma CytoFLEX pro průtokové cytometry
Počítačky buňek Flow Cytometers
Platforma průtokového cytometru CytoFLEX je revoluční systém, který provádí optimální excitaci a emisi a tím minimalizuje ztráty světla a maximalizuje citlivost.
  • Skvělá citlivost (80 nm) umožňující analýzu nanočástic včetně mimobuněčných váčků, virů a dalších
  • Rozsáhlá sada přemístitelných pásmových filtrů
  • Flexibilita pro upgrade přidáním dalších parametrů
  • Intuitivní software pro usnadnění vícebarevné analýzy
Platforma CytoFLEX je rozdělena do několika verzí napříč třemi modely. Přístroj je definován zahrnutými lasery. Každý přístroj je nabízen v několika konfiguracích, určených počtem aktivovaných kanálů z každého laseru. Okamžitě zvolte konfiguraci a počet potřebných parametrů a aktivujte další parametry podle toho, jak se potřeby laboratoře v budoucnu změní. Každý nástroj obsahuje kompletní sadu přemístitelných pásmových filtrů. Přesuňte filtry do aktivovaných kanálů na základě vlnových délek, které mají být detekovány. Pro ještě větší flexibilitu testu jsou k dispozici další nestandardní pásmové filtry.
Modely CytoFLEX přinášejí až tři laserové přístroje poskytující až 13 fluorescenčních kanálů pro uspokojení nejzákladnějších potřeb analýzy průtokové cytometrie.
- Řada Violet-Blue-Red (VB-R), plně aktivovaná pouze jedním laserem a čtyřmi barvami, aktivuje další barvy a později upgraduje, až tři lasery a 13 barev
- Obsahuje 15 pásmových filtrů
Modely CytoFLEX S přinášejí výzkumné komunitě až čtyři laserové přístroje, které rozšiřují paletu fluorochromů pro speciální aplikace. K dispozici jsou čtyři různé řady.
- Čtyři řady jsou: Violet-Blue-Yellow Green-Red (V-B-Y-R), Near UV-Fiolet-Blue-Red (N-V-BR), Near UV-Fiolet-Blue-Yellow Green (N-V-B-Y), Violet-Blue-Red -IR (V-BR-I)
- Aktivujte pouze dva lasery a čtyři barvy a později v rámci série upgradujte až čtyři lasery a 13 barev
- Obsahuje 15 pásmových propustí v závislosti na zvolené sérii
Modely CytoFLEX LX přinášejí výzkumné komunitě až šest laserových přístrojů, které poskytují až 21 fluorescenčních kanálů. K dispozici jsou dvě různé řady v závislosti na výběru UV nebo blízkého UV laseru.
- V závislosti na vaší volbě UV nebo blízkého UV záření jsou k dispozici dvě řady: UV-fialová-modrá-žlutá zelená-červená-IR (UV-B-Y-R-I) a téměř UV-fialová-modrá-žlutá zelená-červená-IR (NV- B-Y-R-I)
- Aktivujte pouze čtyři lasery a 14 barevných parametrů nebo plně aktivujte všech šest laserů pro 21 barevných parametrů
- Obsahuje 23 pásmových propustí v závislosti na zvolené sérii
Další specifikace:
- Nominální rychlost snímání: 30 000 událostí za sekundu se všemi nakonfigurovanými parametry
- Zpracování signálu: Plně digitální systém se sedmi dekádovým zobrazením dat
- Průtoky vzorků: Pevné průtoky: 10, 30 a 60 μl/min a uživatelský režim průtoku Ccntrol od 10 do 240 μl/min v krocích po 1 μl
- Absolutní počítání: Gravimetrická kalibrace pro absolutní počty v softwaru CytExpert
- Software: V závislosti na požadované úrovni zabezpečení jsou k dispozici tři různé instalační režimy: Výchozí režim bez přihlášení uživatele, Režim správy uživatelů a - Režim správy elektronických záznamů, který poskytuje nástroje, které usnadňují shodu s 21 CFR Part 11
- Automatizace: Pro integraci automatizace je k dispozici API (Application Programming Interface).
- Výkon rozptylu je optimalizován pro rozlišení lidských lymfocytů, monocytů a granulocytů a také nanočástic
- K dispozici je volitelný podavač destiček pro podporu plochých a hlubokých destiček s 96 jamkami (maximální výška 45,5 mm, minimální průměr dna jamky 5,8 mm)