Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (17)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Temperature Indicating Strips
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/01/18989901.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These temperature indicating strips are designed for rapid measurements where conventional thermometers are impractical. They are suitable for use wit...
číslo v katalógu: (BRDY195844)
Dodávateľ:  Brady
Popis:   These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM:  1 * 10 items
Dodávateľ:  3M MEDICAL
Popis:   Freeze watch indicators consist of a highly sensitive indicating liquid inside a specially designed ampoule to monitor exposure of temperature-sensiti...
Dodávateľ:  3M MEDICAL
Popis:   The MonitorMark™ temperature indicators incorporate both a temperature indication (10 °C) and a 34 °C GO/NO GO threshold indicator (34 °C). ...
Dodávateľ:  TQC
Popis:   These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Dodávateľ:  TQC
Popis:   These temperature indicating strips are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine construct...
Dodávateľ:  Testo
Popis:   These thermometer strips are made of self-adhesive foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are used for...
Dodávateľ:  Testo
Popis:   These clock indicators are self-adhesive, temperature proof foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 10
  1  2  Ďalej 