Tlačiť
Hľadali ste: Chrániče mušlové s rádiem
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: 3M
Opis: The Peltor™ WS™ LiteCom Plus Headset is available in multiple mounting styles, and features an integrated pre-programmed analog two-way radio, Bluetoo...
Katalógové číslo: (MMMAM2RX7A)
Dodávateľ: 3M
Opis: This high-attenuating over-the-head hearing protection headset incorporates an electronic level dependent AM/FM radio receiver with approximately 70 h...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M
Opis: Peltor™ LiteCom Headsets are hearing protectors with a built-in, pre-programmed two-way communication radio and an integrated noise cancelling microph...
Katalógové číslo: (MMMAMRX21A3WS6)
Dodávateľ: 3M
Opis: The Peltor™ WS™ Alert™ XPI Headset is a is high-attenuating hearing protector that can connect up to two Bluetooth® enabled devices, such as a mobile ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMAHRXS220A)
Dodávateľ: 3M
Opis: The headset helps to protect from potentially harmful workplace noise while at the same time the wearer can listen to the built in AM/FM radio.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M
Opis: Peltor™ WS™ ProTac XPI is a range of level-dependent Bluetooth® headsets for effective hearing protection without compromising communication. They com...
Katalógové číslo: (111-2496)
Dodávateľ: 3M
Opis: The 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom Pro III Headset features an integrated, programmable analog/digital two-way radio, Bluetooth® Multipoint connectivity, noi...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III headsets are high-performance hearing protectors with a built-in analogue and digital programmable two-way communicati...
Katalógové číslo: (MMMAMT73H7P3E441EU)
Dodávateľ: 3M
Opis: Peltor™ LiteCom plus headsets are robust hearing protectors with a built-in analogue two-way communication radio, noise cancelling dynamic microphone,...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (DALL1030330)
Dodávateľ: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
Opis: Comfortable and lightweight radio earmuffs featuring a superior digital AM/FM sound.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom