Tlačiť
Hľadali ste: Chrániče mušlové
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: 3M
Opis: Chrániče nabízí výbornou ochranu v kombinaci s dokonalým pohodlím. Jsou k dispozic s náhlavním páskem nebo pro připevnění na helmu a poskytují široký...
Dodávateľ: 3M
Opis: Lehké mušlové chrániče Peltor™ Optime™ I poskytují mírnou úroveň útlumu, která splňuje potřeby hlavních průmyslových aplikací.
Dodávateľ: 3M
Opis: Chrániče sluchu ProTac™ III přispívají k ochraně proti škodlivému hluku, přičemž umožňují slyšet okolní zvuky až do úrovně 82 dB. Usnadňují komunikac...
Dodávateľ: 3M
Opis: Tyto chrániče sluchu byly vyvinuty k použití ve velmi hlučném prostředí, především s převahou nízkofrekvenčních zvuků. Ochrana je založena n...
Dodávateľ: 3M
Opis: Rechargeable battery pack for use with specific 3M™ Peltor™ headsets.
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Katalógové číslo: (MMMAX1P5E-OR)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ PELTOR™ X1 Earmuffs are lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions. They feature an electrically insulated, twin headband ...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (MMMA393-1100)
Dodávateľ: 3M
Opis: Fit testing is key for effective wear and hearing conservation. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System accurately quantifies personal attenuatio...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: 3M
Opis: Mušlové chrániče sluchu Optime™ II jsou k dispozici v různých provedeních pro různé požadavky: se skládacím hlavovým páskem, páskem na krk nebo jako p...
Katalógové číslo: (MMMAX5P5E)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ PELTOR™ X5 Earmuffs are innovative hearing protectors that offer exceptional performance, without the need for double protection. Offering the sam...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMAH505B)
Dodávateľ: 3M
Opis: Tyto svářečské mušlové chrániče sluchu s přilbou a krční páskou byly navrženy pro používání se svářečskými štíty, zejména 3M™ Speedglass ™ 9100.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMAMRX214AWS6)
Dodávateľ: 3M
Opis: The 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X headset is a Bluetooth® headset with noise-cancelling boom microphone that connects to a mobile phone for hands-free call...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Portwest
Opis: Classic ear protectors made from robust ABS.
Katalógové číslo: (PRTWPW43BKR)
Dodávateľ: Portwest
Opis: Comfort and robust ear muffLightweight for all day wearPivoting pin cups for better fitPadded headband for comfortHigh attenuation rate.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PRTWPW47RER)
Dodávateľ: Portwest
Opis: These helmet-mounted ear protectors made from ABS feature an excellent attenuation level.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MOLD6100)
Dodávateľ: Moldex
Opis: M1 Premium foldable earmuff with exclusive metallic colour and SoftCoat® covering that helps muffle transmitted noise.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Safer Human and Environmental Health
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom