Tlačiť
Hľadali ste: Tampóny přepravní
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Odběrové a přepravní tampony pro bakteriální vzorky s aplikátory a přepravním médiem.
Predaj
Katalógové číslo: (710-0442)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Transportní tampon s plastovým dříkem, syntetickým hrotem a Amiesovým agarovým gelem.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: COPAN
Opis: A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: Swabs in test tube, Stuart gel, Ø: 12 mm, 140 mm
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Effective transportation of throat, vaginal, wound and skin swabs conforming to highest medical device classification - Class II a surgically invasive...
Dodávateľ: COPAN
Opis: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Katalógové číslo: (COPA414C)
Dodávateľ: COPAN
Opis: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Snappable transport swabs in a tube.
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: The glycerophosphate has been substituted by inorganic phosphate since glycerophosphate is a metabolite for some bacteria, so they could grow and disg...
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Katalógové číslo: (DELT300299)
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
Merná jednotka: 1 * 600 items
Dodávateľ: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Opis: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Dodávateľ: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Opis: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
Dodávateľ: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Katalógové číslo: (LPIT118898)
Dodávateľ: LP ITALIANA SPA
Opis: Swabs with transport medium.
Merná jednotka: 1 * 250 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom