Tlačiť
Hľadali ste: Tampóny v tubách
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: COPAN
Opis: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Dodávateľ: COPAN
Opis: Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
Katalógové číslo: (KIMA23117)
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: Swab in tube with label and plastic stick, PP, Délka: 140 mm, Ø: 12 mm
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Sterile specimen collection swab.
Dodávateľ: BALIS
Opis: Tampon ve zkumavce
Katalógové číslo: (MEDWMW1028D)
Dodávateľ: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Opis: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
Merná jednotka: 1 * 800 items
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
Dodávateľ: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Dodávateľ: LP ITALIANA SPA
Opis: Sterile dry swabs in tubes.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom