Tlačiť
Hľadali ste: Tampóny pro odběr vzorků
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Jednorázové tampóny s vatovou hlavou potaženou pěnou ze 100% polyuretanu se 100 ppi a dřevěnou tyčkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tampóny obsahují polyuretanovou pěnu s otevřenými nebo uzavřenými buňkami 100 ppi a rukojetí ze 100% čistého polypropylenu. Některé mají modrý, skleně...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Predaj
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Houby pro povrchové odběry ve dvou formách: Sterilní vzorkovací sáček se suchou houbou s popisovacím proužkem, obsahující suchou celulózovou houbu bez...
Dodávateľ: COPAN
Opis: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Predaj
Dodávateľ: COPAN
Opis: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Katalógové číslo: (MMMPRS9604NB)
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Swab-sampler with 4 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface a...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (MMMPRS96010BPW)
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml Buffered Peptone Water Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: COPAN
Opis: An extensive range of ready-to-use environmental swabs. The swabls are designed for use in a broad range of environments, including food production, p...
Katalógové číslo: (MMMPRS96010NB)
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Swab-sampler with 10 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface ...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (TEXWCM502)
Dodávateľ: ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Opis: Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as ...
Merná jednotka: 1 * 1.200 items
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: These sterile swabs are designed with either a plastic or an aluminium stick.
Katalógové číslo: (MMMPRS96010DE)
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml D/E neutralising Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surfa...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: HYSERVE GMBH & CO. KG
Opis: Listeria Swab is designed to minimise the risk of contamination of work areas or finished products by Listeria spp. in particular L.monocyto...
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: For safe sampling. Item 115-8250 is longer than conventional swabs and was designed to reach hard-to-reach areas. For example, suitable for use in gyn...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom