Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Beta Radiation Safety Racks
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/39/18944939.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (113-8978)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Acrylic, crystal clear, thickness: 10 mm
UOM:  1 * 1 items