Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (8)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Homogenisers Handheld
6  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/00/18989400.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Pestles and microtubes manufactured from polybutylene terephthalate (PBTP) in a Class 10 000, ISO Class 7, M5.5 cleanroom. Designed for homogenis...
číslo v katalógu: (431-0109)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Handheld or stand model, volume range 0,1 to 100 ml. An ergonomic, lightweight, handheld homogeniser which is easy to handle. Ideal for RNA protein as...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (431-0179)
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Handheld or stand model, volume range 0,5 to 100 ml. A wide speed range allows you to work at high circumferential speeds even with small rotor diamet...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  KINEMATICA
Popis:   Handheld, volume range 0,1 to 250 ml. For dispersing, homogenising, extractions, cell disruption, mixing, emulsifying, suspending.
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Cordless, handheld homogeniser features a simple push in or pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one or many sa...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6