Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (27)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Homogenisers Bench
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/99/18989399.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (432-3750)
Dodávateľ:  BERTIN
Popis:   The Precellys® 24 is a benchtop unit dedicated to grinding, lysis and homogenisation of biological samples. It is a fast and efficient solution for ex...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Stand model, volume range 250 to 30000 ml. Reproducible operation due to constant speed, even with changes in viscosities.
číslo v katalógu: (432-0274)
Dodávateľ:  BERTIN
Popis:   Especially designed for low throughput laboratory workflows and personal use, Minilys® homogenises 3 samples simultaneously in 0,5/2 ml tubes or ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  BERTIN
Popis:   The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   UTL 25 digital inline ULTRA-TURRAX® is ideal for circulation or flow-through processings in the laboratory.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Universal dispersing, stirring, homogenising and grinding system with hermetically sealable disposable sample tubes. The UTTD control provides protect...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   The high pressure homogenizer HPH is an inline dispersing machine for energy-efficient, continuous production of superfine emulsions. Compared to othe...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   The LABOR-PILOT is a compact and multi-purpose inline laboratory dispersing machine. It is designed for solid-liquid mixing, homogenising, emulsifying...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 31
  1  2  3  4  Ďalej