Tlačiť
Hľadali ste: Zátky PE/LDPE/HDPE
41  results were found
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Zátka na zkumavky Ø 12 až 16 mm, polyetylenová, s jazýčky.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Bezmazný uzávěr, který zabraňuje zadření broušených spár. Se šikmými, obvodovými těsnicími břity pro lepší utěsnění a snížení rizika zlomení. Snadno o...
Katalógové číslo: (462-0585)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Drain stoppers, VWR®
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Designed for easy-on, easy-off use. Cap removal is simple and quick. FitsAll™ closure is ideal for recapping most 12 and 16 mm O.D. evacuated glass bl...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: PE Plug type push-in caps and 2-position snap caps are made of polyethylene for test tubes with outside diameters of 12 or 17 mm. Dual position caps o...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Ideal closures for glass and plastic reagent, sample and culture tubes, LDPE.
Katalógové číslo: (GRANUWB-DS)
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (720-2576)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: BRAND
Opis: PP nebo PE-LD, duté, s uzavíracími lamelami a tvar čtvercový nebo osmiúhelníkový.
Dodávateľ: COWIE
Opis: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, NZ: 24/29, Výška: 55 mm
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Katalógové číslo: (212-0222)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Stoppers for disposible tubes, PE.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom