Tlačiť
Hľadali ste: Stříkačky chromatografické
95  results were found
SearchResultCount:"95"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Super flexible plunger.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Standard micro syringes for GC with fixed needle.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Mikrostříkačky bez jehly
Univerzální uzamykatelný Luer konektor pro použití s autosamplery a s přístroji, které manipulují s tekutinami. V...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Mikro stříkačka s pevnou jehlou pro vysoce citlivé GC analýzy a ultra minutový objem.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pevně přichycená jehla se speciálně leštěným tupým hrotem, specifická délka a průměr zajišťují absolutní těsnost a ochranu proti poškození těsnění a r...
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: eVol® is the coupling of two precision devices: A digitally-controlled electronic drive and an XCHANGE®-enabled analytical syringe. The result is a di...
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: These dispenser and pump syringes incorporated with Diamond technology have been designed and manufactured for a variety of instruments and customer a...
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Constructed from borosilicate glass, PTFE plunger tips and Kel-F® or PTFE Luer cones where applicable.
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Constructed from borosilicate glass, PTFE plunger tips and Kel-F® or PTFE Luer cones where applicable.
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: The comprehensive range of L-MARK® Gold and L-MARK syringes for LC systems are designed and tested to meet critical instrument parameters.
New Product
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: The gas tight syringes are fitted with a valve (SVLL) and a special Luer probe with a side hole for efficient sample intake.
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: For HP7673, 7683, 7693A and 6850ALS.
Katalógové číslo: (SGEA008140)
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: These cavro syringes are a type of instrument syringes used in chromatography.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: * Gas-tight.
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: The Bubble Free Prime (BFP) syringe is specifically designed for the Microlab® 600 series and the only syringe type compatible with the instrument. It...
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: These syringes are made from borosilicate glass. They are used as replacement for C and CX syringes.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom