Tlačiť
Hľadali ste: Střílkačky zdravotnické
51  results were found
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (613-2793)
Dodávateľ: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: Jednorázové třídílné stříkačky s PP válcem a pístem, s polyisopropenovou zátkou, bez obsahu latexu.
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Syringe, medical, SteriPlast®, PP, Sterile, Syringe, transparent, sterile, Objem: 50 ml, Stupnice: 1 ml, Bal.: 10
Dodávateľ: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: Disposable, two-piece, without needle, PP barrel and PE piston, latex- and silicone oil-free. Syringes are also available with especially designed ora...
Katalógové číslo: (HSWA2450030100)
Dodávateľ: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BDAM364356)
Dodávateľ: BD Medical
Opis: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: POULTEN & GRAF LTD.
Opis: Barrel made from Durobax® glass, metal tip and interchangeable piston, no needle, autoclavable.
Dodávateľ: TERUMO
Opis: Sterile, disposable, three-piece, latex-free.
Katalógové číslo: (BRAU9161465V)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: These fine dosage syringes are made of PP/PS. Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection made of natural latex free sy...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: 2-piece hypodermic syringes with Luer connector for single use with detached hypodermic Sterican® needle.
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Single use syringes for manual use, with green plunger. Easy aspiration up to the maximum volume. Barrel made from PP and plunger from PE.
Dodávateľ: POULTEN & GRAF LTD.
Opis: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Sterile, disposable, three-piece, made from PP, latex- and PVC-free.
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: These fine dosage syringes are made of PP/PS. Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection made of natural latex free sy...
Dodávateľ: TERUMO
Opis: Disposable, with needles.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom