Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "insulating-tapes"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"21"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (332362S)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Colour: white
UOM:  1 * 1 Roll
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
číslo v katalógu: (BRDY266081)
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Protect printed messages with this clear overlaminating tape.
UOM:  1 * 1 Roll
číslo v katalógu: (291-0041)
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   PTFE tape for sealing joints and screw threads. Thickness: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 Roll
číslo v katalógu: (BURK0006-4514)
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   TAPE SEALING F/THREADS PTFE 12MX12MM 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  TQC
Popis:   This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform ...
číslo v katalógu: (MMMA54132533)
Dodávateľ:  3M
Popis:   Polyimide film tape consists of Kapton® polyimide film and silicon adhesive. Temperature range: -73 to 260 ºC.
UOM:  1 * 1 Roll
číslo v katalógu: (293-2100)
Dodávateľ:  3M
Popis:   Sealing tape, coated with adhesive on both sides. Roll 19 mm wide, 66 m long.
UOM:  1 * 1 Roll
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 21
  1  2  3  Ďalej