Tlačiť
Hľadali ste: Rohože
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Podložky jsou vyrobeny z polyuretanu o nízké hustotě a poskytují ergonomický a stimulující povrch. Bublinkové podložky (Bubble) jsou určeny pro suchá ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ergonomické laboratorní podložky nabízí pohodlí polyuretanu a jsou vhodné pro čistá prostředí, která podléhají normě ISO třída 5 (třída 100). Jsou k d...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Rámy jsou určeny pro použití společně s podložkami PureStep. Tím je vytvořen systém, který je vhodný pro kritická místa, kde není možné použití lepicí...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of mats strongly depends on the volume, and degree of cleanliness o...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vstupní podložky mohou být buď 30 nebo 60 vrstvé a jsou vyrobeny z LDPE. Pomáhají odstranit kontaminanty z podrážek bot nebo z koleček přepravních voz...
Katalógové číslo: (115-1060)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Anti-fatigue mats, VWR®, Pro čisté prostory: +, D׊: 600×900 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: B'mat decontamination flooring uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot- and wheel-borne particles. Particles are naturally attr...
Katalógové číslo: (590-0346)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: 3M
Opis: Rohož pro kontrolu kontaminace 4300 se skládá ze 40 vrstev polyetylenových archů potažených kontaktním lepidlem připevněných k vinylovému podkladu. Pr...
Predaj
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Prevent slips, trips and falls in high traffic areas with our easy to clean, adhesive backed commercial floor mat.
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Diamond Stat™ is a dissipative/anti-static mat designed to absorb static electricity.
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Anti-Stat P.O.P.™ is a vinyl work surface that dissipates static from conductive items placed on it.
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Keep restroom floors dry and safe when people wash their hands with our adhesive-backed mats. Absorbent top soaks up water and other liquids.
Dodávateľ: 3M
Opis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is a high-performance entrance mat designed for medium traffic applications.
Dodávateľ: 3M
Opis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is a high-performance entrance mat backed with slip-resistant PVC for low traffic applications.
Dodávateľ: ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Opis: Multi layer adhesive floor mat, CleanStep, 60 vrstev, Šedá, D׊: 457×1168 mm
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom