Tlačiť
Hľadali ste: Rohože lepící
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vstupní podložky mohou být buď 30 nebo 60 vrstvé a jsou vyrobeny z LDPE. Pomáhají odstranit kontaminanty z podrážek bot nebo z koleček přepravních voz...
Dodávateľ: 3M
Opis: Rohož pro kontrolu kontaminace 4300 se skládá ze 40 vrstev polyetylenových archů potažených kontaktním lepidlem připevněných k vinylovému podkladu. Pr...
Predaj
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Diamond Stat™ is a dissipative/anti-static mat designed to absorb static electricity.
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Anti-Stat P.O.P.™ is a vinyl work surface that dissipates static from conductive items placed on it.
Dodávateľ: ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Opis: Multi layer adhesive floor mat, CleanStep, 30 vrstev, Modrá, D׊: 635×1143 mm
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Keep your restrooms cleaner and provide better drip and splash protection with these adhesive-back urinal mats.
Katalógové číslo: (115-2579)
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Adhesive-backed mat bundle has everything you need to keep the floor in a small restroom clean, dry and safe, Includes urinal, toilet, plunger, and si...
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Prevent slips, trips and falls in high traffic areas with our easy to clean, adhesive backed commercial floor mat.
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Keep restroom floors dry and safe when people wash their hands with our adhesive-backed mats. Absorbent top soaks up water and other liquids.
Katalógové číslo: (115-2586)
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Adhesive-backed mat runner lets you create custom-sized restroom mats for urinals, sinks and other wet spots.
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: These adhesive-backed toilet mats absorb drips and splashes of water or urine to keep the floor around toilet bases dry and odor free.
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Provide a no-slip path in hazardous walking areas with our super-safe, adhesive-backed absorbent runner - its hi-viz yellow safety edges can't be miss...
Katalógové číslo: (115-2587)
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Adhesive-backed mats keep the surfaces under plungers, brushes and soap dispensers neat and clean. Absorbent top soaks up water, urine and other liqui...
Merná jednotka: 1 * 6 items
Katalógové číslo: (115-2469)
Dodávateľ: ERGOMAT
Opis: Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles, or other items, before entering a clean and sanitary area. They sign...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: NITRITEX
Opis: Supatac™ Access Mats are made from LDPE with Polyacrylate adhesive and consist of 30 sheets. They prevent contamination and particulate matter from en...
Dodávateľ: PURUS INTERNATIONAL, INC.
Opis: A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing de...
Predaj
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom