Tlačiť
Hľadali ste: Filtry pro masky
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Secure Click™ cartridges feature a new dual-flow design to allow for easier breathing.
Predaj
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Secure Click™ D3000 Series Particulate Filters feature a new dual flow design for easier breathing.
Predaj
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Secure Click™ D7000 series particulate filters are designed for use with Secure Click™ 800 series respirators, Secure Click™ D8000 series filters ...
Katalógové číslo: (MMMA7100260622)
Dodávateľ: 3M
Opis: For effective protection against a range of particulates, gases, and vapours, or combination hazards, use 3M™ filters DT series. Suitable for use with...
Merná jednotka: 1 * 10 items
New Product
Dodávateľ: 3M
Opis: These filters provide protection against dusts, mists and other particulate hazards when used with the 3M™ Versaflo Powered Air Respirator, TR-300 Ser...
Dodávateľ: 3M
Opis: Tyto filtry pro masky jsou lehké, pohodlné a poskytují spolehlivou ochrana před částicemi. Při používání masek řady 3M™ 6000 je vyžadován adaptér 3M™ ...
Dodávateľ: 3M
Opis: Kombinované filtry na plyn, páru a částice 3M řady 6000 mají bajonetové připojení, které se hodí pro každou poloviční a celoobličejovou opakovaně použ...
Dodávateľ: 3M
Opis: Filtry pro masky, Předfiltr 5911, Třída: P1, Pro: 3M™ 5000, 6000 and 7500 Series
Predaj
Katalógové číslo: (MMMA7100260645)
Dodávateľ: 3M
Opis: For effective protection against a range of particulates, gases and vapours or combination hazards, use 3M™ Filters DT-Series. Suitable for use with c...
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Katalógové číslo: (111-2566)
Dodávateľ: 3M
Opis: Used to hold 3M Secure Click™ particulate filters D7N11 or D7P71 in place on Secure Click™ D8000 series cartridges.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (111-2145)
Dodávateľ: SCOTT SAFETY
Opis: Combining low weight and low breathing resistance Pro2000 filters are manufactured using superior performance media, giving extended adsorption capaci...
Merná jednotka: 1 * 20 items
Dodávateľ: Dräger
Opis: Rozpětí Dräger-specifických bajonetových spojů pasuje do polomasky X-plore® 3300 / 3500 a celoobličejové masky X-plore® 5500.
Dodávateľ: Dräger
Opis: The X-plore® twin filter series with bayonet connections successfully combines comfort with practicality. The filters are suitable for Dräger X-plore®...
Dodávateľ: Dräger
Opis: This series of filters with Dräger specific thread connection Rd90 (91 mm diameter) was designed for use in half masks. Suitable for Dräger half masks...
Dodávateľ: Moldex
Opis: EasyLock® filters protect against gas, vapour and dust. Suitable for series 7000 and 9000 masks.
Katalógové číslo: (DRAE6736777)
Dodávateľ: Dräger
Opis: Half mask particle filter with protection level P100.
Merná jednotka: 1 * 20 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom