Tlačiť
Hľadali ste: Míchačky magnetické vícemístné
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Hermeticky uzavřený nerezový plášť je odolný vůči vodě, prachu a bakteriím. Základní verze jednotky lze provozovat při teplotách do 50 °C, jednotky pr...
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Ultra-flat magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing. Operating temperatures up to 50 °C.
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Illuminated magnetic stirrers with single-position (AMI) or four separately controlled positions (AMI 4). Specially designed for titrations, and parti...
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Míchací systémy pro šetrné promíchání buněčných kultur. Vhodné pro systémy baněk na kultury s rotační vrtulkou a rotační kuličkou. Hermeticky uzavřený...
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Magnetic stirrer able to stir up to six beakers having a maximum diameter of 85 mm (MULTISTIRRER 6) or up to 15 beakers having a maximum diameter of 6...
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Kompaktní digitální magnetické míchačky s ohřevem s 5, 10 nebo 15 pozicemi míchaní, navrženy pro synchronizovaný míchání a jsou vhodné pro nepřetržitý...
Dodávateľ: H + P LABORTECHNIK
Opis: Compact magnetic stirrers with VARIOMAG drive, hermetically sealed in resistant stainless steel housing (except MINI units which are plastic), making ...
Katalógové číslo: (SCIISI-3002)
Dodávateľ: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Dodávateľ: H + P LABORTECHNIK
Opis: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Dodávateľ: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Opis: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Dodávateľ: H + P LABORTECHNIK
Opis: Multi-position magnetic stirrers for reliable, safe performance with pre-selectable power settings, which optimise stirring efficiency for different l...
Katalógové číslo: (SCIISI-5256)
Dodávateľ: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Stirrer, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-plug, Quadmag Genie®, digital, Maximální kapacita míchání na míchadlo H₂O: 2000 ml, Rozsah rychlosti: 250 - 1300 min⁻¹
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (442-3133)
Dodávateľ: H + P LABORTECHNIK
Opis: Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smoo...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom