Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (46)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "cleanroom-coats"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The SMS lab coats are manufactured from a latex-free, multilayer spunbonded-meltblown-spunbonded (SMS) fabric that offers high tensile strength while ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The VWR Basic SPP lab coats are manufactured from a strong, lightweight, and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Maximum SF lab coats are the cleanest and most durable within the entire VWR clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) coated...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Advanced SF lab coats are manufactured from spunbonded polypropylene fabric coated with breathable polyethylene film.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These coats are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conductive ...
Dodávateľ:  DuPont
Popis:   These frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides an inherent...
Dodávateľ:  DuPont
Popis:   These single-use frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 16
  1  2  Ďalej