Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (225)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "laboratory-coats-and-frocks"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"61"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These reusable coats for women are either made of 100% cotton or 65% polyester/35% cotton. Both fabrics are robust, tear resistant and durable. The co...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The VWR Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight, and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dir...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These reusable coats for women and men are made of 63% polyester, 35% cotton and 2% carbon, which provides anti-static protection. All models feature ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR Advanced SF frocks are manufactured from spunbonded polypropylene fabric (SPP) coated with breathable polyethylene film.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The VWR Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight, and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dir...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These disposable lab coats are made of PP (48 g/m²) laminated with PE (24 g/m²). They have two pockets (one breast pocket and one lower pocket).
číslo v katalógu: (113-8265)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This disposable smock is made from 65% LDPE and 35% LLDPE.
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These reusable coats comply with HACCP requirements and are therefore suitable for food contact applications. Made of a blend of 65% polyester and 35%...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 61
  1  2  3  4  5  6  7  8  Ďalej