Tlačiť
Hľadali ste: Systémy pro klinickou diagnostiku
117  results were found
SearchResultCount:"117"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (720-1345)
Dodávateľ: SURESCREEN
Opis: Fecal occult blood (FOB) test are rapid tests for the detection of faecal occult blood.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (720-1356)
Dodávateľ: SURESCREEN
Opis: This test detects the cause of syphilis, Treponema Pallidum (TP).
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Dodávateľ: SURESCREEN
Opis: To determine health function from a urine sample. The Urinalanalysis test strip fetures various colour change pads that indicate correct concentration...
Katalógové číslo: (SARSSBK25)
Dodávateľ: BIOMIRE
Opis: Detekční sada COV-Hygien Xpress poskytuje rychlou technologii připravenou k použití pro detekci SARS CoV-2 na površích a v kapalinách.
Merná jednotka: 1 * 25 Assays
Katalógové číslo: (720-2967)
Dodávateľ: SURESCREEN
Opis: Rychlý test pro kvalitativní detekci protilátek (IgG a IgM) proti SARS-CoV-2 v krvi, séru nebo plazmě. Pouze pro profesionální in vitro diagnos...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (720-1350)
Dodávateľ: SURESCREEN
Opis: Test kits for the swift diagnosis of infectious diseases.
Merná jednotka: 1 * 40 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, průhledný.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, průsvitný.
Katalógové číslo: (216-2327)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: 24-hour 3 L vacuum urine container with aspiration system for vacuum tubes directly integrated in the screw cap.
Merná jednotka: 1 * 30 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kontejner na sběr moči VWR® poskytuje rychlejší a snadnější alternativu pro sběr moči. Tento uzavřený systém pomáhá předcházet odlévání, prosakování a...
Dodávateľ: KOVA INTERNATIONAL BV
Opis: Complete urinalysis kit for up to 1000 determinations.
Dodávateľ: BD Medical
Opis: Intended for blood collection and short-term infusion.
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Blood samples are collected from patients, using strict aseptic technique and sterile equipment. The samples are inoculated into the blood culture bot...
Katalógové číslo: (MODU120013)
Dodávateľ: VITREX MEDICAL AS
Opis: Sedicaps capillary tubes.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (BDAM363048)
Dodávateľ: BD Medical
Opis: PET/PP or glass.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Dodávateľ: BD Medical
Opis: These EDTA tubes are used to obtain a whole blood or EDTA plasma sample.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 117
no targeter for Bottom