Tlačiť
Hľadali ste: Infuze
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Katalógové číslo: (BRAU16609C)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Five-fold tap banks are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppress...
Merná jednotka: 1 * 40 items
Katalógové číslo: (BRAU4183916)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Katalógové číslo: (BRAU4099257)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Infusion filter with bacteria and particle retention.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (720-2580)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Convenient drip chamber design with sharp spike ensures easy piercing of container ports, bacteria proof venting (closable), 20 drops 1 ml ±0,1 ml (aq...
Katalógové číslo: (BRAU4093054)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Extension and connection tubing with small bore.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (BRAU16615C)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (612-0192)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (BRAU4099702)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Katalógové číslo: (BRAU415111)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (BRAU4099842N)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Ready-to-use set with infusion filter.
Merná jednotka: 1 * 20 items
Katalógové číslo: (BRAU4099303)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom