Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (33)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "laboratory-shoe-and-boot-covers"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Non woven PP with a CPE laminated sole.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Shoe covers made from 65% Low Density PE (LDPE) and 35% Linear Low Density PE (LLDPE).
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Basic shoe covers manufactured from a low-density chlorinated polyethylene fabric, which is designed to protect against dirt, grime, and liquid splash...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
číslo v katalógu: (113-8286)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Shoe covers made from non woven PP. With latex pattern.
UOM:  1 * 100 items
číslo v katalógu: (113-8287)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Shoe covers made from non woven PP.
UOM:  1 * 300 items
číslo v katalógu: (HOIT110176)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These disposable shoe covers are made of CPE.
UOM:  1 * 2.000 items
číslo v katalógu: (113-8280)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Shoe covers made from non woven PP.
UOM:  1 * 100 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Ďalej