Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Disposable Wipes and Towels
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/31/18945131.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"140"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These wet-laid, double re-creped, general purpose wipes, made from wood pulp with binder, can be used for many different appplications.
číslo v katalógu: (115-0128)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These non woven wipes are constructed of cellulose and polyester and moistened with a blend of pure, reagent-grade 70% isopropyl alcohol and 30% reage...
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Absorbent paper, suitable for cleaning and drying of glass containers, tubes, microscopic plates, bottles, etc.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These tissues are suitable for cleaning various optical lenses such as objectives, binoculars, magnifying glasses, spectacles as well as optical fibre...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Absorbent, soft, thick and low lint tissues made from virgin fibres. For light use in the laboratory, electronics, computer industry, pharmaceuticals,...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These very soft wipes, made from a spun-lace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clea...
číslo v katalógu: (115-2422)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 140
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej