Tlačiť
Hľadali ste: Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
96  results were found
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tyto ubrousky jsou vyrobeny ze 100% nekonečného vlákna, dvouvrstvého, ultrazvukem utěsněného polyesteru pro lepší savost.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polyester wipe for use in ISO 4 cleanrooms.
Katalógové číslo: (115-1830)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Double ply polyester sealed-edge wipe for use in ISO 5 cleanrooms.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Absorbent, non woven wipe for use in ISO 5 and 6 cleanrooms.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Katalógové číslo: (115-1902)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polyester, sealed-border wipes for use in ISO 3 cleanrooms.
Merná jednotka: 1 * 150 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ideální pro čištění drsných nebo nerovných povrchů, ale stále dostatečně měkký pro použití na citlivých površích. Tyto 100% dvojitě pletené, polyester...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vynikající pro čištění hrubých, abrazivních nebo nestandardních povrchů. Dostatečně jemné i pro citlivé povrchy. Vhodné pro elektronický, farmaceutick...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Navrženo pro čištění laminovaných povrchů pracovních stolů, povrchů v čistých prostorech, skleněných předmětů a standardně používaného vybavení. Vhodn...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Utěrky pro čisté prostory, suché, Anticon® Gold StandardWeight™, Polyester, Bílá, Třída čistoty: 1/ISO 3, D׊: 300×300 mm, Flat stacked: 100/bag; 4 bags/case
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Quiltec I wipes offer the highest sorptive capacity of any sealed edge wipe available. They are manufactured using two layers of knitted polyester fab...
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Netkané utěrky z hydraulicky spojované směsi celulózy - 55% a polyesteru - 45% jsou velice savé, pevné a čisté.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom