Tlačiť
Hľadali ste: Ubrousky vlhčené do čistých prostor
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (115-0034)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
Merná jednotka: 1 * 75 items
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Utěrky s nízkým obsahem endotoxinů vyrobeny ze 100% tkaného polyesteru jsou vlhčené v roztoku 70% IPA, USP-kvality a 30% vody pro injekce (WFI).
Dodávateľ: CONTEC
Opis: SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellul...
Katalógové číslo: (CONTSWC10004)
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Presaturated wipes can offer many benefits over bottled alcohol and dry wipes for cleanroom use. Contec’s sterile SATWIPES Theta with 70% denatured et...
Merná jednotka: 1 * 800 items
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Slide 'n seal bag is a resealable bag that allows easy dispensing of PROSAT® polywipe-C pre-saturated wipes. The plastic piece glides across the top o...
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Vlhčené utěrky ze tkaného polyesteru. Utěrky jsou vlhčené 70% IPA a 30% deionizovanou vodou. Ideální pro aplikace v čistých prostorách, pro přípravu ...
Predaj
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Utěrky vyrobené z polyesterových vláken mají laserově zatavené okraje. Tím vzniká velice čistá, neabrazivní hrana utěrky, díky níž můžete využít celou...
Predaj
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Katalógové číslo: (115-2774)
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Cellulose/polyester nonwoven wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Merná jednotka: 1 * 1.152 items
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water.
Dodávateľ: CONTEC
Opis: These non woven wipes are made from meltblown polypropylene pre-saturated with 70% semiconductor grade isopropanol and 30% deionised water.
Katalógové číslo: (CONTSWPP0004)
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Presaturated with IPA/DI water.
Merná jednotka: 1 * 1.800 items
New Product
Katalógové číslo: (115-1869)
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Utěrka je vyrobena z tkaného polyesteru který je na krajích upraven laserem. Tím vzniká velice čistá, neabrazivní hrana utěrky, díky níž můžete využít...
Merná jednotka: 1 * 800 items
Katalógové číslo: (115-2782)
Dodávateľ: CONTEC
Opis: These PROSAT® Sterile™ Theta™ wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP gr...
Merná jednotka: 1 * 1.400 items
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom