Tlačiť
Hľadali ste: Exsikátory skleněné
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3.3.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3,3
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no o...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Clear DURAN®, borosilicate glass 3.3, choice of models with flat flange, NOVUS NS 24/29 junction, and outlet in lid with stopcock or desiccators with ...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, lid with threaded outlet, type MOBILEX (GL 32), stopcock with PTFE spindle.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Vacuum desiccators are made of borosilicate glass 3.3 and are tested for tension, vacuum tightness and pressure.
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilikátové sklo 3.3 s precizními plochými přírubami.
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilicate glass 3.3 with precisely ground flat flanges.
Katalógové číslo: (BIBB1612/03)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Ideal for vacuum and non vacuum applications.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Desiccators are made of borosilicate glass, with safety PROTEFAN coating as implosion and splinter protection.
Katalógové číslo: (WITG5.661.250)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass 3.3. This vacuum desiccator has 10.5 litre capacity.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WITG5.660.200)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: This desiccator is made from DURAN® glass, without porcelain disc, with tubulated lid.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WITG5.624.104)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KAVALIER
Opis: SIMAX borosilicate glass.
Dodávateľ: KAVALIER
Opis: Simax borosilicate glass, novus pattern.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom