Desiccators, Plastic
Dodávateľ:
Brand
Popis:
Desiccators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
číslo v katalógu:
(467-0021)
Dodávateľ:
Nalgene
Popis:
Ideal for drying and drying processes. Cover is transparent, robust PC with recessed rim. Base is durable blue PP.
UOM:
1 * 1 items
číslo v katalógu:
(467-3120)
Dodávateľ:
Nalgene
Popis:
Transparent PC, unbreakable and lightweight. Suitable for vacuum and non vacuum applications. Has wide base for greater stability. Accepts 6,4 mm (¼”)...
UOM:
1 * 1 items
Dodávateľ:
Nalgene
Popis:
Transparent PC lid and blue PP base with or without PTFE stopcock. Accepts 6,4 mm (¼”) I.D. vacuum tubing and can be used with any standard 230 mm des...
Dodávateľ:
Nalgene
Popis:
Vacuum chamber systems include a transparent jar and neoprene gasketed vacuum plate with a tubing adapter that fits 6,4 mm ID tubing. Jars are availab...
Dodávateľ:
KARTELL
Popis:
Transparent polycarbonate cover with polypropylene base. The specially grooved stopper ensures air is readmitted very slowly to avoid disturbing the c...
číslo v katalógu:
(BELAF420430000)
Dodávateľ:
Bel-Art
Popis:
Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM:
1 * 1 items
Dodávateľ:
Bel-Art
Popis:
Strong, shatterproof desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje
![]()
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje
![]()
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
|
|||||||||