Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (24)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Disinfectant Wipes
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (115-8133)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Fleece wipes in dispenser, soaked in disinfecting solution. Optimum protection against fungi, bacteria and viruses.
UOM:  1 * 120 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   This refillable wet wiping system is the ideal alternative to using a spray bottle or open bucket in combination with a rag, making it easy to use and...
číslo v katalógu: (115-1736)
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   These non alcohol wipes are ideal for sanitising hands, desks and work stations, and other surfaces. The wipes effectively kills up to 99,999% of comm...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (720-2586)
Dodávateľ:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Disposable alcohol pad for cleaning skin.
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  ORAPI EUROPE
Popis:   Pre-saturated wipes for cleaning, pre-disinfection and disinfection of contact equipment, sensors and instruments. The wipes kill 99,999% of all germs...
Dodávateľ:  BODE CHEMIE GMBH
Popis:   These universally applicable fleece wipes can be used in combination with all liquid BODE surface disinfectants.
číslo v katalógu: (PRTWIW50BLU)
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   Anti-bacterial polyviscose wipes designed to protect surfaces and prevent contamination
UOM:  1 * 200 items
číslo v katalógu: (PRTWIW40BLU)
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   Polyviscose wipes with anti-bacterial and anti-fungal action - effective against 99,9% of bacteria including Human influenza H1N1 and H3N2.
UOM:  1 * 200 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 26
  1  2  3  4  Ďalej