Tlačiť
Hľadali ste: Ubrousky čistící na obličej
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (115-0600)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Dvouvrstvé čisticí papírové ubrousky ze 100% celulózy.
Merná jednotka: 1 * 150 items
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
Opis: Velmi jemné 2vrstvé kapesníčky, dávkovaní po jednom ze čtvercového dávkovače.
Katalógové číslo: (KIMB8837)
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
Opis: Prémiová kvalita 2vrstvých ubrousků vyrobených ze 100% vysoce rafinovaného recyklovaného vlákna - certifikované v souladu s FSC. Mohou být použity s e...
Merná jednotka: 1 * 2.100 items
Katalógové číslo: (KIMB1126)
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
Opis: Tyto jemné ručníky na ruce jsou vyrobeny z pevné, vysoce absorpční látky AIRFLEX* a pro pohodlí jsou dodávány ve stylovém pop-up boxu, který je odolný...
Merná jednotka: 1 * 70 items
Katalógové číslo: (ZVGA16515)
Dodávateľ: ZVG BADEN WUERTEMBERG
Opis: These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
Merná jednotka: 1 * 4.500 items
Katalógové číslo: (115-1723)
Dodávateľ: Essity
Opis: Premium 2 ply facial tissues made of pure cellulose.
Merná jednotka: 1 * 3.000 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom