Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (49)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Paper Towels
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
číslo v katalógu: (KIMB5856)
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   Disposable hand towels made from AIRFLEX* (a voluminous, textile-like fabric).
UOM:  1 * 1.760 items
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   Disposable hand towels made from AIRFLEX* (a voluminous, textile-like fabric).
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   These hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric. In combination with the SLIMROLL* dispenser they are ideal for use in high f...
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   Single ply paper towels.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Ďalej 