Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (17)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Overhead Stirrers, Electronic
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Laboratórne miešadlá ideálne na použitie na jednoduché úkony miešania do objemu až 25 l (VOS 40 digital) alebo na intenzívne miešania do objemu a...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This quiet, economical overhead stirrer is suitable for simple laboratory mixing, applications such as processing media with substantial temporary vis...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Lightweight, ergonomic overhead stirrer which is ideal for high viscosity mixing, large batch mixing or stirring products with medium viscosity. Micro...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 l (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 l (H₂O). Units automatically adjus...
Dodávateľ:  IKA LTD
Popis:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 12
  1  2  Ďalej