Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "overhead-stirrers-mechanical"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Robust, slimline, ergonomic design with digital display.
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
číslo v katalógu: (441-2350)
Dodávateľ:  IKA
Popis:   Very powerful mechanically controlled stirrer, which is ideal for laboratory, pilot plant or small scale production use.
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  STUART SCIENTIFIC
Popis:   Range of quiet running overhead stirrers to meet all laboratory requirements.
Dodávateľ:  HEIDOLPH
Popis:   Overhead stirrer for basic requirements, the unit has large control dials and convenient analogue speed settings. The shaft accommodates stirring elem...
Dodávateľ:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8