Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Electroporators
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/90/18945190.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   Effectively introduced DNA vaccines represent a powerful and safe means for stimulating an immune response that recognises and eliminates target molec...
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   The ECM® 399 is an exponential decay wave electroporation system specifically designed (in High Voltage Mode) to deliver the field strengths and pulse...
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   The Enhancer 3000 Monitoring system allows the automatic capture and display of electroporation parameters. By adding the optional communications modu...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (732-1503)
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   The AgilePulse MAX™ System is an advanced electroporation solution for fast, efficient transfection of 2 to 20 ml of cell suspension. Specifically eng...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Dodávateľ:  Harvard Apparatus
Popis:   The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 12
  1  2  Ďalej 