Tlačiť
Hľadali ste: Lázně vodní, nemíchané
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lázně jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, nebo z polykarbonátu. Jsou ideální pro použití ve spojení s ponorným termostatem VWR®. Velice vhodné tam, kd...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vodní lázně s dvojitou stěnou, vnitřní stěna z nerezové oceli a vnější z ocelových plátů s povrchovou úpravou. Všechny lázně s výjimkou 2litrového mo...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Unstirred water bath, CORIO™, BT27, Objem: 20 - 27 L, Tepl. rozsah: ≤100 °C, Lázeň Š×H×V: 300×350×200 mm
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Unstirred water bath, CORIO™, B39, Nerezová ocel, Objem: 35 - 41 L, Tepl. rozsah: ≤150 °C, Lázeň Š×H×V: 300×500×300 mm, Š×H×V: 340×580×350 mm
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 26 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Premium baths which are constructed from corrosion resistant stainless steel for durability in demanding environments. Available in five sizes: 5, 12,...
Katalógové číslo: (442-0814)
Dodávateľ: 2MAG
Opis: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Simple to operate water baths. Working temperature range is 25 to 100 °C.
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Insulated stainless steel baths which can be used up to 200 °C. The outer jacket is made of powder coated sheet steel. All baths are equipped with a b...
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Unstirred water bath, IB R 9 eco, PC, Objem: 9 L, Tepl. rozsah: ≤100 °C, Lázeň Š×H×V: 307×239×151 mm, Š×H×V: 356×287×167 mm
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Unstirred water bath, PC, Objem: 20 L, Tepl. rozsah: ≤100 °C, Lázeň Š×H×V: 322×506×208 mm
Katalógové číslo: (IKAA20016334)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (IKAA20016337)
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: HB Eco is a compact and ergonomic heating bath.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom