Tlačiť
Hľadali ste: Lázně s vnitřním oběhovým čerpadlem
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cirkulační lázně z nerezové oceli s možností volby pokročilého programovatelného nebo pokročilého digitálního regulátoru teploty. Oba se snadno ovláda...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Řada topných cirkulátorů MAGIO™ pracuje s rozsahem provozních teplot 20 až +300 °C a topným výkonem až 3 kW. Se svým výkonným tlakovým/sacím čerpadlem...
Katalógové číslo: (461-1219)
Dodávateľ: LAUDA
Opis: The Proline Edition X range of heating thermostats feature a wide temperature range, high cooling and heating power and a multi level pump. The self-e...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HUBER, PETER
Opis: The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature contro...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom