Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
uv-transilluminators
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/58/18989958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   All VWR® transilluminators slide out for easy access and provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable ...
Dodávateľ:  CONSORT
Popis:   Transilluminator, UV, Output: 6×15 W tubes
Dodávateľ:  SYNOPTICS
Popis:   Transilluminator, UV, Syngene, GX-2530M-E, Wavelength (nm): 302, Filter size (mm): 250×230
Dodávateľ:  SYNOPTICS
Popis:   Transilluminator, UV, Syngene, GE-2020M-E, Wavelength (nm): 302, Filter size (mm): 200×200
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   These High Performance UV transilluminators, with four 25 W tubes, provide 100 W of high intensity and uniform UV illumination for high fluorescence a...
Dodávateľ:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   All Benchtop transilluminators are compact, lightweight and offer an economical alternative to the High Performance series transilluminators. With the...
Dodávateľ:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   The FirstLight® UV illuminator provides a highly uniform excitation source for quantitative fluorescent imaging in a wide range of genomic and proteom...
číslo v katalógu: (733-2006)
Dodávateľ:  EDVOTEK EUROPE LTD
Popis:   Designed to visualise DNA stained with ethidium bromide. Safety features include a UV-blocking cover and a power cut-off switch when the cover is open...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8