Tlačiť
Hľadali ste: Transiluminátory s modrým světlem
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Transiluminátory s modrým světlem jsou často používány jako alternativa k UV transiluminátorům, pokud uživatelé raději používají ,bezpečná barviva' ne...
Katalógové číslo: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Dodávateľ: SYNOPTICS
Opis: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Dodávateľ: SYNOPTICS
Opis: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: Visi-Blue™ transilluminators are designed for use with SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP and other 460 to 470 nm blue excitation samples.
Katalógové číslo: (733-2005)
Dodávateľ: EDVOTEK EUROPE LTD
Opis: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom