Tlačiť
Hľadali ste: Lubrikanty
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (6674.0050)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® Chemicals silicone grease is a valve lubricant and sealant, often times used as a vacuum grease. It has good resistance to most chemicals, a wide...
Merná jednotka: 1 * 50 g
Katalógové číslo: (9930.5000)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® TECHNICAL Vacuum oil for pump
Merná jednotka: 1 * 5 L
Katalógové číslo: (BRDY834194)
Dodávateľ: BRADY & CO LTD, W. H.
Opis: Non-greasing maintenance spray for lock cylinders, office machines, tools, car locks.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: These certified standard silicone oils can be used to check the measurement accuracy of ROTAVISC.
Katalógové číslo: (APOSPC32832-1PK)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: Silica thickened inert grease.
Merná jednotka: 1 * 1 Each
Katalógové číslo: (44224.KT)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ACRO386110010)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Synthetic grease for joints.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HETT4051)
Dodávateľ: HETTICH
Opis: Lubricating grease for rotor trunnions
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: Vacuum pump PFPE oils, 2 l, 10⁻⁶ vapour pressure mbar, viscosity at 40 °C cSt 47,9, flash point °C 257 density at 15 °C 0,82, LABOVAC 14
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: A specially fractionated oil for DuoSeal® belt-driven pumps is designed to ensure the highest vacuum performance. The oil is tested to high vacuum lev...
Dodávateľ: M & I MATERIALS LTD
Opis: These Apiezon greases are hydrocarbon based, silicone-free and highly resistant to creep, the undesirable phenomenon associated with silicone-based pr...
Dodávateľ: VACUUBRAND GMBH + CO
Opis: Rotary vane pump oil, B
Rotary vane pump oil, B has excellent viscosity characteristics and low vapour pressure. Its exceptional chemical ...
Katalógové číslo: (ILMV8995G-15)
Dodávateľ: GARDNER DENVER(EX.ILMVAC GMBH)
Opis: This double distilled synthetic hydrocarbon oil designed for excellent resistance when pumping corrosive gases or vapors. A synthetic base stock that ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (22844.298)
Dodávateľ: M & I MATERIALS LTD
Opis: Used to seal joints and gaps and to effect temporary repairs. Good for sealing flat unground joints. Can be moulded by hand as it is a putty-like subs...
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Katalógové číslo: (APPC211757.1211)
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Opis: It is a purified mixture of semisolid saturated hydrocarbons having the general formula CnH2n+2 and is obtained from petroleum.
Merná jednotka: 1 * 1.000 g
Katalógové číslo: (24492.136)
Dodávateľ: M & I MATERIALS LTD
Opis: Apiezon N Grease exhibits extremely low vapour pressures at ambient temperatures, 6×10-10 torr at 20 °C, which are further improved by redu...
Merná jednotka: 1 * 25 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom